Få mere at vide
Ansell™ Solvex™ 37-695 Series Grønne Nitril Immersion Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Industrielle handsker
- Højkomfort, kemikaliebestandig handske til en række applikationer
- Fuldt genanvendelig, med uovertruffen slidstyrke
- Giver komfort for bæreren
- Fødevaregodkendt
- Bomuld flocking, reducerer sved for bæreren
- Højtydende nitrilforbindelse giver kemisk modstand og styrke
- Giver god beskyttelse mod snavs, punktering og slid
- Velegnet til krævende rengøringsopgaver
- Høje niveauer af fleksibilitet, komfort og fingerfærdighed
Applikationer:
- Alle fødevareforarbejdningsapplikationer, der har fødevarekontakt
- Levering af dele til produktionslinje
- Påfyldning, blanding og påfyldning af råvarer
- Smedeoperationer
- Generelt pumpearbejde
- Håndtering af indgående varer
- Håndtering af udgående varer: dåser, beholdere, bulkpack og kartoner
- Lastning og losning af procesudstyr
- Åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger
- Åbning af ovne dræner pumper, ventiler eller ledninger og krakkere BTX behandle
- Maleri
- Tilsyn med løbende drift
- Afprøvning
- Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr
- Svejsning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nitril |
| Manchet materiale | Nitril |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Green |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Produkttype | Nedsænkningshandsker |
| Størrelse | 11 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.42 mm |
| Handske manchet farve | Grøn |
| Vis mere |