Få mere at vide
Ansell™ Solvex™ 37-675 Series Grønne Nitril Immersion Handsker
Artikelnummer. 12405140 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12405140 10 12 par
12201202 11 12 par
12630862 6 12 par
11706564 7 12 par
11796554 8 12 par
11786554 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12405140 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 37675100
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Designet til at levere optimale resultater i våde eller tørre arbejdsmiljøer, hvor kemikalieresistens er afgørende. Fuldt genbrugelig, med en uovertruffen slidstyrke, giver den fremragende komfort for bæreren.
  • Omvendt pastillfinish forbedrer grebsniveauet yderligere.
  • Længere længde (38 cm) end standard, hvilket udvider beskyttelsen til håndleddet og området under underarmen
  • Flockfor og fleksibel nitrilfil giver enestående komfort
  • Gauntlet stil
  • Genanvendelig
  • Latex fri
  • Modstandsdygtig over for kemikalier og væskebeskyttelse
  • CE, EN374-3:2003, KATEGORI III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, EN374-3:2003, KATEGORI III
Klassifikation PPE Kategori III
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Nitril
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Sandplaster
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 15 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.38 mm
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 10
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
Til brug med (applikation) Til kemisk forarbejdning og klargøring, raffinering - olie og benzin, metalfremstilling, agrokemikalier, trykkeriindustrien
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Flokkede
Foring Flok foret
Mængde 12/Pk.
Modstandsdygtig overfor Kemikalier og væskebeskyttelse
Serie EDM.37-675
Længde (metrisk) 330 mm