Få mere at vide
Ansell™ Solvex™ 37-675 Series Grønne Nitril Immersion Handsker
Artikelnummer. 11796554 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11796554 8 12 par
12201202 11 12 par
12630862 6 12 par
11706564 7 12 par
11786554 9 12 par
12405140 10 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11796554 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 37675080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.10 DKK
    294.15 DKK / 12 par
    Spare 190.95 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Designet til at levere optimale resultater i våde eller tørre arbejdsmiljøer, hvor kemikalieresistens er afgørende. Fuldt genbrugelig, med en uovertruffen slidstyrke, giver den fremragende komfort for bæreren.
  • Omvendt pastillfinish forbedrer grebsniveauet yderligere.
  • Længere længde (38 cm) end standard, hvilket udvider beskyttelsen til håndleddet og området under underarmen
  • Flockfor og fleksibel nitrilfil giver enestående komfort
  • Gauntlet stil
  • Genanvendelig
  • Latex fri
  • Modstandsdygtig over for kemikalier og væskebeskyttelse
  • CE, EN374-3:2003, KATEGORI III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Manchet materiale Nitril
Applikationer Industri
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 8
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
Handske manchet farve Grøn
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Flokkede
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Kemisk resistens
Serie 37-675