Beskrivelse
- Omvendt pastillfinish forbedrer grebsniveauet yderligere.
- Længere længde (38 cm) end standard, hvilket udvider beskyttelsen til håndleddet og området under underarmen
- Flockfor og fleksibel nitrilfil giver enestående komfort
- Gauntlet stil
- Genanvendelig
- Latex fri
- Modstandsdygtig over for kemikalier og væskebeskyttelse
- CE, EN374-3:2003, KATEGORI III
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nitril |
| Manchet materiale | Nitril |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Green |
| Udvendig finish | Glat |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Produkttype | Nedsænkningshandsker |
| Størrelse | 7 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.38 mm |
| Vis mere |