Få mere at vide
Ansell™ Sol-Vex™ Nitril handsker
Shop alle Ansell produkter
:
Størrelse: 7
Beskrivelse
Resistent over for —kemikalier vil ikke svækkes eller svulme op i mange opløsningsmidler, ætsende stoffer eller animalsk fedt. Ansell™ Sol-Vex™ Nitrilhandsker er ideelle til adskillige anvendelser, der involverer kemisk behandling.
- Nitrilkonstruktionen beskytter mod skrammer, snit, hakker og punkteringer
- Buet fingerdesign og kontureret håndflade hjælper med at reducere træthed
- Fuldt snit for nem på- og aftagning
- Indeholder ingen proteinallergener Vil ikke fremme kontakteksem
- Mørkegrøn
Overholdelse
Møder ANSI A4 (snitniveau) og ANSI 5 (slidniveau); EN 388; FDA 21 CFR 177-2600 godkendt til fødevarehåndtering.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nitril |
| Manchet materiale | Nitril |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Green |
| Bedømmelse af skæremodstand | Niveau - 0 |
| Udvendig finish | Glat |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Produkttype | Nedsænkningshandsker |
| Tykkelse (metrisk) | 0.56 mm |
| Vis mere |