Få mere at vide
Merck Opløsningsmiddel-resistente omrørte celler, til 47 mm membraner
Artikelnummer. 10191871 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
47 mm (filter), 8 cm (cylinder)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10191871 47 mm (filter), 8 cm (cylinder) Hver
1 options
Artikelnummer. 10191871 Leverandør Merck Leverandørnr. XFUF04701
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Adgang til indholdet uden afmontering via toppladeåbning. MilliporeSigma™ Opløsningsmiddelresistente omrørte celler, til 47 mm membraner bruges til proteinafsaltning, oprensning og koncentration. Skivefilteret på plads er inde i en glascylinder med PTFE-komponenter for bred kompatibilitet. Autoklaverbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Top- og bundplade i rustfrit stål (316L), borosilikatglascylinder, PTFE-rørestang, fluorelastomer O-ring, nylontrykrør, silikonegummifiltratrør, HDPE-tragt
Filtreringsområde 15 cm 2
Til brug med (applikation) Proteinafsaltning, rensning og koncentration
Mængde 1 stk.
Volumen (metrisk) 2,5 til 75 ml (Procesvolumen)
Lydstyrke (metrisk) Hold op 0.3 mL
Højde (metrisk) 12.2 cm
Diameter (metrisk) 47 mm (filter), 8 cm (cylinder)