Få mere at vide
Brady™ Opløsningsmiddelbestandige polyesteretiketter
Artikelnummer. p-200007012
Dimensioner (LxB):
0,25 x 1,9 tommer.
0,9 x 0,9 tommer.
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Artikelnummer. 17990670
Brand: Brady™ 170774
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mærk nemt laboratorieglas og brøndplader med B-488 højtydende polyesteretiketmateriale. Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ bærbar etiketmaskine.
  • Ideel til laboratorieapplikationer, hvor holdbarhed over for miljømæssige og kemiske forhold er nøglen
  • Designet til at modstå ekstreme temperaturer og kortvarig eksponering for kemikalier som xylen, DMSO og ethanol
  • Lavet med en permanent akrylklæber til sikker limning til flade, glatte overflader såsom rustfrit stål og polypropylen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance UL anerkendt til UL969, CSA accepteret
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Printbare sider Top
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP41, BMP51, M511
Mængde 160 Labels/Cartridge
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +320 °F
Tykkelse (engelsk) 0,0037 tommer.
Dimensioner (LxB) 0,25 x 1,9 tommer.
Længde (engelsk) 0,25 tommer
Bredde (engelsk) 1,9 tommer.
Bredde (metrisk) 4.8 cm
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Alternativt varenummer M4-81-488