Få mere at vide
Brady™ Opløsningsmiddelbestandige polyesteretiketter
Dimensioner (LxB):
0,25 x 1,9 tommer.
0,9 x 0,9 tommer.
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Beskrivelse
- Ideel til laboratorieapplikationer, hvor holdbarhed over for miljømæssige og kemiske forhold er nøglen
- Designet til at modstå ekstreme temperaturer og kortvarig eksponering for kemikalier som xylen, DMSO og ethanol
- Lavet med en permanent akrylklæber til sikker limning til flade, glatte overflader såsom rustfrit stål og polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt til UL969, CSA accepteret |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Top |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |