Få mere at vide
Brady™ Opløsningsmiddelbestandige polyesteretiketter
Artikelnummer. 17881769 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,25 x 1,9 tommer
0,9 x 0,9 tommer.
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr)
17881769 0,9 x 0,9 tommer. BMP51;BMP53;M511;M510
17990670 0,25 x 1,9 tommer BMP41, BMP51, M511
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17881769 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170887
På lager
Mærk nemt laboratorieglas og brøndplader med B-488 højtydende polyesteretiketmateriale. Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ bærbar etiketmaskine.
  • Ideel til laboratorieapplikationer, hvor holdbarhed over for miljømæssige og kemiske forhold er nøglen
  • Designet til at modstå ekstreme temperaturer og kortvarig eksponering for kemikalier som xylen, DMSO og ethanol
  • Lavet med en permanent akrylklæber til sikker limning til flade, glatte overflader såsom rustfrit stål og polypropylen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polyester
Printbare sider Top
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Sporing af aktiver; Stregkodemærkning; Mærkning af komponenter og udstyr; Data- og telekommunikationsmærkning; Generel identifikation; Mærkning af inventar og inspektion; Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- M5-97-488
nr. pr. pakke 280 etiketter/æske
Mængde 280
Størrelse 22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til 320 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 160 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0037 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.094 mm
Dimensioner (L x B) 0,9 x 0,9 tommer.
Længde (engelsk) 0,9 tommer.
Bredde (engelsk) 0,9 tommer
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 22.86 mm
Højde (engelsk) 0,9 tommer
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 22.86 mm
Alternativt varenummer M5-97-488