Få mere at vide
Solvent Red 52, TRC
Artikelnummer. 30418907
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30418907 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30418907 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS22439550MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Solvent Red 52
CAS 81-39-0
Molekylær formel C24 H18 N2 O2
Mængde 50 mg
Synonym 3-Methyl-6-[(4-methylphenyl)amino]-3H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-2,7-dione, 2,3-Dihydro-3-methyl-2-oxo-6-p-toluidine-3-azabenzanthrone, 3-Methyl-6-(p-tolylamino)-2H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-2,7(3H)-dione, 3-Methyl-6-p-toluidino-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione, Ahcoquinone Rubine Base, C.I. 68210, C.I. Solvent Red 52, Diaresin Red H 5B, Helio Oil Red R Pdr, KP Plast Red 5B, Kenawax Red Rubine 2RP, Macrolex Red 5B Macrolex Red 5B Gran, Oil Fast Red R Pdr, Optica Global PRT Red, Optica Global PRT Red Toner, Rubinol R Base, SR 52, Solvent Red 52, Sumiplast Red HL 5B, Transparent Red H 5B, Waxoline Rubine RA
InChI formel InChI=1S/C24H18N2O2/c1-14-7-9-15(10-8-14)25-19-11-12-20-22-18(13-21(27)26(20)2)16-5-3-4-6-17(16)24(28)23(19)22/h3-13,25H,1-2H3
SMIL CN1C(=O)C=C2c3ccccc3C(=O)c4c(Nc5ccc(C)cc5)ccc1c24
IUPAC navn 14-methyl-10-(4-methylanilino)-14-azatetracyclo[7.7.1.02,7.013,17]heptadeca-1(16),2,4,6,9,11,13(17)-heptaene-8,15-dione
Molekylvægt (g/mol) 366.412
Formel vægt 366.137