Få mere at vide
Buerkle™ Mini solvent pumpe
Artikelnummer. 15322265 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Flowhastighed:
1,8 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
15322265 1,8 l/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 15322265 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 56034000
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Disse pumpers selvlukkende udløb med autostop-funktion sikrer absolut præcis fyldning uden dryp overhovedet.
  • Dosering er let i meget små beholdere som reagensglas, som ikke giver problemer
  • Slange kan valgfrit fastgøres på udløbstuden, hvilket gør det muligt at fylde beholderen fra en større afstand
  • Særligt kompakt og meget velafbalanceret, hvilket gør det muligt at fylde uden at tippe, selv fra meget små beholdere
  • Robust design og materialer af høj kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Tilslutningsgevind GL 45
Inkluderer 2 m jordkabel
Materiale Stainless Steel
Flowhastighed 1,8 l/min.
Applikationer Præcis påfyldning i små beholdere
Produkttype Opløsningsmiddel pumpe
Til brug med (udstyr) For containers up to 10 L