Få mere at vide
Brady™ Opløsningsmiddel- og kemikaliebestandig polyesterlaboratorieetiketter til M6/M7-printere
Dimensioner (LxB):
0,25 x 1,9 tommer.
0,9 x 0,75 tommer.
0.9 x 0.9 in.
1 x 1,9 tommer.
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
6.35 mm
22.86 mm
25.4 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Beskrivelse
- Mat hvidt polyestermateriale har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
- Ideel til generel mærkning og stregkodemærkning på flade, glatte overflader
- UL godkendt
- Servicetemperatur på -40 °C til 160 °C (-40 F °til 320 °F)
- Fremstillet af B-488 polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |