Få mere at vide
Brady™ Opløsningsmiddel- og kemikaliebestandig polyesterlaboratorieetiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17808214
Dimensioner (LxB):
0,25 x 1,9 tommer.
0,9 x 0,75 tommer.
0,9 x 0,9 tommer
1 x 1,9 tommer.
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
6,35 mm
22,86 mm
25,4 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Artikelnummer. 17808214
Brand: Brady™ 173301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højtydende polyester modstår adskillige opløsningsmidler og variable temperaturer, når de påføres forskellige overflader, herunder rustfrit stål og polypropylen.
  • Mat hvidt polyestermateriale har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
  • Ideel til generel mærkning og stregkodemærkning på flade, glatte overflader
  • UL godkendt
  • Servicetemperatur på -40 °C til 160 °C (-40 F °til 320 °F)
  • Fremstillet af B-488 polyester materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 250 etiketter
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +320 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +160 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0037 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.094 mm
Dimensioner (LxB) 0,9 x 0,9 tommer
Længde (engelsk) 0,9 tommer.
Bredde (engelsk) 0,9 tommer.
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Højde (metrisk) 22,86 mm
Alternativt varenummer M7-97-488