Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Solvent Blue 38
Artikelnummer. 11418356
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418356 25 g 25g
11428356 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418356 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A15395.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1328-51-4 | C32H14CuN8Na2O6S2 | 780.16 g/mol
Solvent Blue 38 bruges almindeligvis i mikroskopi til at påvise demyelinisering i centralnervesystemet. Det bruges som en myelin-skede-farve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Solvent Blue 38 er almindeligt anvendt i mikroskopi til at detektere demyelinisering i centralnervesystemet. Det bruges som en myelin-skede-farve.
Opløselighed Opløseligt i vand (delvis) og methanol (1 mg/ml
).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1328-51-4
Molekylær formel C32H14CuN8Na2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 780.16
MDL nummer MFCD00071424
InChI nøgle DKBXPLYSDKSFEQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 92030797
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=C(C=CC=C7S(=O)(=O)[O-])C(=N6)N=C8C9=C(C(=CC=C9)S(=O)(=O)[O-])C(=N8)N=C2[N-]3.[Na+].[Na+].[Cu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fast Blue
Smeltepunkt ∼235°C (decomposition)
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly),and methanol (1mg/ml).
Mængde 25 g