Få mere at vide
Opløsningsmiddel blå 35, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11400981 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400981 50 g -
11410981 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400981 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215663550
Kemiske identifikatorer
CAS 17354-14-2
Molekylær formel C22H26N2O2
Molekylvægt (g/mol) 350.462
MDL nummer MFCD00011714
InChI nøgle OCQDPIXQTSYZJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 61554, Sudan Blue II
PubChem CID 3766139
IUPAC navn 1,4-bis(butylamino)anthracen-9,10-dion
SMIL CCCCNC1=C2C(=C(C=C1)NCCCC)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Solvent Blue 35
Navn note Dye content: Approx. 90%
Formel vægt 350.5
Tæthed 1.23g/mL
Mængde 50 g
Fysisk form Pulver