Få mere at vide
MedChemExpress Solvent Blue 35
Artikelnummer. p-200104504
Encompass_Preferred
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. 16471168
Brand: MedChemExpress HYD0516
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Solvent Blue 35 (Sudan Blue II; Oil Blue 35) is a dye used for colouring alcoholic and hydrocarbon based solvents. It is used for staining triglycerides in animal tissues.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Produkttype Dye Reagents
Mængde 5 g
Forsendelsestilstand Room temperature
Synonym Sudan Blue II ∣ Oil Blue 35
CAS 17354-14-2
Molekylvægt (g/mol) 350.45 g/mol
Opløselighed DMSO : 41.67 mg/mL (118.90 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Mål HBV
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.