Få mere at vide
Solvent Blue 104, TRC
Artikelnummer. 30135237
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135237 50 g
30136314 10 g
30010794 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135237 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS67674350G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116-75-6
Molekylær formel C32 H30 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 474.59
IUPAC navn 1,4-bis(2,4,6-trimethylanilino)anthracene-9,10-dione
SMIL Cc1cc(C)c(Nc2ccc(Nc3c(C)cc(C)cc3C)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(C)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Solvent Blue 104
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C32H30N2O2/c1-17-13-19(3)29(20(4)14-17)33-25-11-12-26(34-30-21(5)15-18(2)16-22(30)6)28-27(25)31(35)23-9-7-8-10-24(23)32(28)36/h7-16,33-34H,1-6H3
Formel vægt 474.2307