Få mere at vide
Solvent Blue 101 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Solvent Blue 101 |
| CAS | 6737-68-4 |
| Molekylær formel | C28 H22 N2 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1,4-Bis[(2-methylphenyl)amino]-9,10-anthracenedione, 1,4-Bis(2-methylanilino)anthraquinone, C.I. 615670, C.I. Solvent Blue 101, Hytherm Blue E, Morplas Blue E |
| InChI formel | InChI=1S/C28H22N2O2/c1-17-9-3-7-13-21(17)29-23-15-16-24(30-22-14-8-4-10-18(22)2)26-25(23)27(31)19-11-5-6-12-20(19)28(26)32/h3-16,29-30H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccccc1Nc2ccc(Nc3ccccc3C)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24 |
| IUPAC navn | 1,4-bis(2-methylanilino)anthracene-9,10-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.486 |
| Formel vægt | 418.168 |