Få mere at vide
Solveco SolvClear Xylene-erstatning
Artikelnummer. 18022193
Skift visning
Mængde:
5 l
Artikelnummer. Mængde
18022193 5 l
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 18022193 Leverandør Solveco Leverandørnr. 1651
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Xylenerstatning til afparaffinisering af vævsprøver.
SolvClear er en avanceret xylenerstatning specielt designet til afparaffinisering af vævsprøver i histologiske og patologiske laboratorier. I modsætning til traditionelle aromatiske opløsningsmidler som xylen tilbyder SolvClear et sikrere og mere miljøbevidst alternativ.
Produktet er konstrueret til at være mindre giftigt og mindre skadeligt for både laboratoriepersonale og miljøet, hvilket reducerer eksponeringen for potentielt farlige dampe og mindsker det økologiske fodaftryk forbundet med kemisk bortskaffelse. SolvClear bevarer effektiviteten af xylen til at opløse paraffinvoks, hvilket sikrer prøveforberedelse af høj kvalitet, samtidig med at det fremmer et sundere og mere bæredygtigt laboratoriemiljø.
Tekniske data
Fysisk form Væske
CAS 90622-57-4
Farve Klar farveløs
Mængde 5 l
Grad Histologisk
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Solveco SolvClear Xylene Substitute
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphtha (petroleum)