Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Løsninger til perfectION™ Kombineret ISE
Artikelnummer. p-4676283 Shop alle Mettler Toledo produkter
Type påfyldningsopløsning:
perfectION Elektrolyt BIon Elektrolyt B
perfectION Elektrolyt CIon Elektrolyt C
perfectION Elektrolyt DIon Elektrolyt D
perfectION Elektrolyt EIon Elektrolyt E
perfectION Elektrolyt FIon Elektrolyt F
Applikationer:
Kalium
Klorid, cyanid, bly eller sølv/sulfid
Kobber, iodid
Nitrat
Sølv
Pakningsstørrelse:
300ml
Artikelnummer. 12681296
Brand: METTLER TOLEDO™ 51344755
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anbefalet referenceopløsning til udskiftning af elektrolyt i ionselektive elektroder.
  • Hold elektrolytniveauet højt ved at efterfylde regelmæssigt– når sonden er nedsænket, skal elektrolytniveauet altid være højere end prøveniveauet.
  • Rutinemæssig genopfyldning eller udskiftning af elektrolytopløsningen er nødvendig for at opretholde en god elektrodeydelse.
  • Referencetabel ovenfor for at sikre, at den korrekte elektrolyt er valgt til nøjagtige måleaflæsninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Nitrat
Type påfyldningsopløsning perfectION Elektrolyt FIon Elektrolyt F
Model- perfectION ionelektrolyt E, 5 x 60 ml
Inkluderer 5 x 60 mL
Til brug med (udstyr) perfectION Elektrode: Kalium
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 60 °C
Type Combined ISE Solution
Produktidentifikator
  • perfectION Ion Electrolyte F
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonium Sulfate, Silver Chloride