Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Løsninger til perfectION™ Kombineret ISE
Beschreibung
- Hold elektrolytniveauet højt ved at genopfylde regelmæssigt – når proben er nedsænket, bør elektrolytniveauet altid være højere end prøveniveauet.
- Rutinemæssig genopfyldning eller udskiftning af elektrolytopløsningen er nødvendig for at opretholde god elektrodeydelse.
- Referencetabellen ovenfor for at sikre, at korrekt elektrolyt vælges for nøjagtige målemålinger.
Spezifikation
Spezifikation
| Til brug med (udstyr) | perfectION Elektrode |
| Type | Kombineret ISE-løsning |
| Type påfyldningsopløsning | Elektrolyt F |
| Mængde | 5 x 60 ml |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 60 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- perfectION Ion Electrolyte F
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium Sulfate, Silver Chloride
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?