Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Løsninger til perfectION™ Kombineret ISE
Shop alle Mettler Toledo produkter
Type påfyldningsopløsning:
perfectION Elektrolyt BIon Elektrolyt B
perfectION Elektrolyt CIon Elektrolyt C
perfectION Elektrolyt DIon Elektrolyt D
perfectION Elektrolyt EIon Elektrolyt E
perfectION Elektrolyt FIon Elektrolyt F
Applikationer:
Kalium
Klorid, cyanid, bly eller sølv/sulfid
Kobber, iodid
Nitrat
Sølv
Pakningsstørrelse:
300ml
Beskrivelse
- Hold elektrolytniveauet højt ved at efterfylde regelmæssigt– når sonden er nedsænket, skal elektrolytniveauet altid være højere end prøveniveauet.
- Rutinemæssig genopfyldning eller udskiftning af elektrolytopløsningen er nødvendig for at opretholde en god elektrodeydelse.
- Referencetabel ovenfor for at sikre, at den korrekte elektrolyt er valgt til nøjagtige måleaflæsninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Kalium |
| Type påfyldningsopløsning | perfectION Elektrolyt EIon Elektrolyt E |
| Model- | perfectION ionelektrolyt E, 5 x 60 ml |
| Inkluderer | 5 x 60 mL |
| Til brug med (udstyr) | perfectION Elektrode: Nitrat |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 60 °C |
| Type | Combined ISE Solution |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X5 perfectION reference filling solution E
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- MIXTURE LIST-Indeholder: silver nitrate