Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Løsninger til perfectION™ Kombineret ISE
Beskrivelse
- Hold elektrolytniveauet højt ved at genopfylde regelmæssigt – når proben er nedsænket, bør elektrolytniveauet altid være højere end prøveniveauet.
- Rutinemæssig genopfyldning eller udskiftning af elektrolytopløsningen er nødvendig for at opretholde god elektrodeydelse.
- Referencetabellen ovenfor for at sikre, at korrekt elektrolyt vælges for nøjagtige målemålinger.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | perfectION Elektrode |
| Type | Kombineret ISE-løsning |
| Type påfyldningsopløsning | Elektrolyt B |
| Mængde | 5 x 60 ml |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 60 °C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- perfectION Ion Electrolyte B
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium nitrate, silver nitrate