Få mere at vide
Solution Kit of References GY, 7x100mL opløsninger EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12946233 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
7 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
700ml
Artikelnummer. 12946233
Brand: Fisher Chemical OP 013 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Solution Kit of References GY
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Mængde 7 x 100 ml
Grad Eu. Ph.