Description
- Mere end 99 % trifosfat renhed (ved HPLC) for optimal ydeevne og konsistens
- Bufferfri og klar til brug løsninger i flere formater
- Funktionelt testet for lang PCR og sekventering
Order Info
Brugerdefineret formulering, test, emballering og mærkning er tilgængelige
Specifications
Specifications
| Format | Væske |
| Produkttype | PCR-nukleotidblanding dNTP-blanding (10 mM hver A,C,G,T) |
| Koncentration | 10 mM |
| Renhed | >99% |
| Mængde | 500μ L |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (applikation) | Funktionelt testet for lang PCR og sekventering, nukleinsyreamplifikation, mærkning, mutagenese, cDNA-syntese og ekspressionsprofilering |