Få mere at vide
Løsning D
Mængde:
1 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
25ml
Beskrivelse
Opløsning D er en aniontransporthæmmer for celler såsom CHO-K1, der kan bruges sammen med CCF2-AM og CCF4-AM-baserede undersøgelser for at forhindre aktiv cellulær eksport af de FRET-baserede substrater efter belastning.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Pharma& Biopharma; Proteinassays og analyse; Cellulær billeddannelse |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Mængde | 1 ml |