Få mere at vide
Eddikesyreopløsning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12920584 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12920584 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12920584 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 244 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    932.00 DKK
    746.49 DKK / 1000ml
    Spare 185.51 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminohippuric acid reagent.
Emballage Flaske
CAS 121-17-5
Analyt- eller komponentnavne Acetic Acid Solution, CH3COOH.
Molekylær formel C7H3ClF3NO2
Koncentration 1.0 N
MDL nummer MFCD00007084
InChI nøgle TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Type Massespektrometristandarder
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Element Eddikesyre
IUPAC navn 1-chlor-2-nitro-4-(trifluormethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Mængde 1000 mL