Få mere at vide
3M™ Solus™ 2000-serien
Artikelnummer. 17257700
Ramme farve:
Blå
Grå/rød
Linsefarve:
Klar
Rød
Linsebelægning:
Anti-dug
Ridsefast
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 17257700
Brand: 3M™ 7100208825
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Komfortable, stilfulde briller med en bred vifte af farver og linsefarvemuligheder, 3M(TM) Solus(TM) 2000-serien giver øjenbeskyttelse med en stilfuld flare.
  • Justerbare skraldestænger
  • Polycarbonat linse absorberer 99,9% af UVA- og UVB-stråler
  • Opfylder kravene i EN166-2001-standarden som en effektbedømt brille
  • Opfylder kravene i EN166-2001-standarden som et slagbedømt brille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ridsefast
Oversigt S2001ASP-BLU
Linsefarve Klar
Ramme farve Blå
Mængde 20/Cs.
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
Rammetype Halv ramme