Få mere at vide
3M™ Solus™ 1000 sikkerhedsbriller, Scotchgard™ Anti-dug / anti-ridsebelægning (K &N)
Artikelnummer. p-6926005 Shop alle 3M produkter
Produkttype:
Safety Glasses
Sikkerhedsbriller
Sikkerhedsbrillesæt
Ramme farve:
Blå, sort
Grøn, sort
Green, Black
Linsefarve:
Amber
Grå
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Artikelnummer. 15767717
Brand: 3M™ 7100080258
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ Solus™ Sikkerhedsbriller har en klar, stærk polykarbonatlinse i en slank, stilfuld farveramme med grøn og sort accent. Vores sikkerhedsbriller har 3M™ Scotchgard™ Anti-tåge / Anti-ridsebelægning og en blød tinding og næsebro.
  • Stilfuldt og moderne look slankt stel med farveaccentuerede bløde brillestænger
  • Stærk polycarbonat linse for slagfasthed
  • 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating tilbyder overlegne anti-dug og anti-ridse egenskaber
  • Letvægts med blød dæmpning på næseryggen
  • Indvendig polstring på stængerne for øget komfort og stabilitet, når de bæres
  • Opfylder K&N-mærkningskravene i EN 166
  • Rammemærkning: 3M EN166 FT CE
Overholdelse
Møder ANSI Z87.1+ 2015 og CSA Z94.3 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI Z87.1+ 2015, CSA Z94.3
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Byggeri, fødevare- og drikkevarefremstilling, generel fremstilling, metalfremstilling, militær vedligeholdelse, reparation og drift (MRO ), olie& Gas, primærmetaller, transport
Ramme farve Blå, sort
Model- S1101SGAF
Tempel stil Aftagelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
Rammetype Halv ramme