Få mere at vide
3M™ Solus™ 1000 sikkerhedsbriller, Scotchgard™ Anti-dug / anti-ridsebelægning (K &N)
Shop alle 3M produkter
Produkttype:
Safety Glasses
Sikkerhedsbriller
Sikkerhedsbrillesæt
Ramme farve:
Blå, sort
Grøn, sort
Green, Black
Linsefarve:
Amber
Grå
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Beskrivelse
- Stilfuldt og moderne look slankt stel med farveaccentuerede bløde brillestænger
- Stærk polycarbonat linse for slagfasthed
- 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating tilbyder overlegne anti-dug og anti-ridse egenskaber
- Letvægts med blød dæmpning på næseryggen
- Indvendig polstring på stængerne for øget komfort og stabilitet, når de bæres
- Opfylder K&N-mærkningskravene i EN 166
- Rammemærkning: 3M EN166 FT CE
Overholdelse
Møder ANSI Z87.1+ 2015 og CSA Z94.3 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI Z87.1+ 2015, CSA Z94.3 |
| Linsebelægning | Anti-fog |
| Linsefarve | Amber |
| Produkttype | Safety Glasses |
| Til brug med (applikation) | Construction, Food and Beverage Manufacturing, General Manufacturing, Metal Fabrication, Military Maintenance, Repair and Operation (MRO), Oil & Gas, Primary Metals, Transportation |
| Ramme farve | Green, Black |
| Model- | S1203SGAF |
| Linse materiale | Polycarbonate |
| Rammemateriale | Polycarbonate |
| Rammetype | Half Frame |