Få mere at vide
3M™ Solus™ 1000 sikkerhedsbriller, Scotchgard™ Anti-dug / anti-ridsebelægning (K &N)
Artikelnummer. 15566565 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype:
Sikkerhedsbriller
Sikkerhedsbrillesæt
Ramme farve:
Blå, sort
Grøn, sort
Linsefarve:
Grå
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Ramme farve Linsefarve Pakningsstørrelse
15566565 Sikkerhedsbrillesæt Blå, sort Klar Pakke med 20
15767717 Sikkerhedsbriller Blå, sort Klar Hver
15546565 Sikkerhedsbriller Blå, sort Grå Pakke med 20
15556565 Sikkerhedsbriller Blå, sort Ravgul Pakke med 20
15707717 Sikkerhedsbriller Grøn, sort Klar Hver
15506575 Sikkerhedsbrillesæt Grøn, sort Klar Pakke med 20
15586565 Sikkerhedsbriller Grøn, sort Grå Pakke med 20
15596565 Sikkerhedsbriller Grøn, sort Ravgul Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15566565 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100080184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5030.00 DKK
    3167.38 DKK / Pakke med 20
    Spare 1862.62 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
3M™ Solus™ Sikkerhedsbriller har en klar, stærk polykarbonatlinse i en slank, stilfuld farveramme med grøn og sort accent. Vores sikkerhedsbriller har 3M™ Scotchgard™ Anti-tåge / Anti-ridsebelægning og en blød tinding og næsebro.
  • Stilfuldt og moderne look slankt stel med farveaccentuerede bløde brillestænger
  • Stærk polycarbonat linse for slagfasthed
  • 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating tilbyder overlegne anti-dug og anti-ridse egenskaber
  • Letvægts med blød dæmpning på næseryggen
  • Indvendig polstring på stængerne for øget komfort og stabilitet, når de bæres
  • Opfylder K&N-mærkningskravene i EN 166
  • Rammemærkning: 3M EN166 FT CE
Overholdelse
Møder ANSI Z87.1+ 2015 og CSA Z94.3 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI Z87.1+ 2015, CSA Z94.3
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbrillesæt
Til brug med (applikation) Byggeri, fødevare- og drikkevarefremstilling, generel fremstilling, metalfremstilling, militær vedligeholdelse, reparation og drift (MRO ), olie& Gas, primærmetaller, transport
Ramme farve Blå, sort
Inkluderer Aftagelig skumpakning og elastisk rem
Model- S1101SGAF-KT
Tempel stil Aftagelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
Rammetype Halv ramme