Få mere at vide
3M™ Solus™ 1000 Skumindsats
Artikelnummer. 15526575 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model: 1000G-EU
Artikelnummer.
15526575 Model: 1000G-EU
1 options
Artikelnummer. 15526575 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100081293
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00 DKK
    183.18 DKK / Pakke med 5
    Spare 105.82 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
3M™ Solus™ Skumindsats, 1000G-EU er designet til brug med 3M™ Solus™ Sikkerhedsbriller 1000-serien.
  • Skumindsats udfylder mellemrummet mellem brillerne og brugerens ansigt, hvilket yderligere reducerer risikoen for skader fra projektiler og andet affald
  • Passer 3M™ Solus™ Sikkerhedsbriller 1000-serien
  • Skumindsats giver ekstra komfort og beskyttelse mod sved, ideel til varme og fugtige forhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Indsæt
Til brug med (udstyr) 3M™ Solus™ Sikkerhedsbriller 1000-serien
Til brug med (applikation) Reducerer risikoen for skader fra projektiler og affald; Tilbyder ekstra komfort og beskyttelse mod sved
Model- 1000G-EU
Materiale Skum