Få mere at vide
Polyco Healthline Opløselige strip-vaskeposer, 45 L
Beskrivelse
- Kategori: Vasketøjsposer
- Kapacitet: 45 L
- Tilgængelige farver: Rød
- Posemål: 457/711 x 680 mm (ca. 18/28 x 27 tommer)
- Opløseligt strimmeldesign understøtter hygiejnisk håndtering af snavset vasketøj
- Ideelt til plejehjem, hospitaler og sundhedsmiljøer
- Indhold af genanvendt materiale: 30% genanvendt indhold (Produktkode: RSB/2)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Binde |
| Farve | Rød |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Vasketøjssæk |
| Materiale | Polythene |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Længde (engelsk) | 26,8 tommer |
| Bredde (engelsk) | 24 tommer |
| Kapacitet (engelsk) | 11,9 gal. |
| Vis mere |
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.