Få mere at vide
Mapa Professional Solo 999 engangshandske
Artikelnummer. 30533558
Skift visning
Størrelse:
7
Artikelnummer. Størrelse
30533558 7
1 options
Artikelnummer. 30533558 Leverandør Mapa Professional Leverandørnr. 34999457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 DKK
    118.62 DKK / 50 par
    Spare 59.38 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Engangshandsker med optimal fleksibilitet og fingerfærdighed
Komfort: Giver fremragende fingerfærdighed på grund af reduceret materiale-tykkelse.
Praktisk brug: Let at tage på og fjerne.
Kvalitetssikring: Silikonefri for at undgå mærker eller defekter på metal- og glasoverflader før maling.
Hudbeskyttelse: Velegnet til personer, der er følsomme over for naturlige latexproteiner.
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE Kategori 3
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri, Laboratorie, Sundhedsvæsen
AQL 1.5
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 4 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.10 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 4 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.10 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrilhandsker
Størrelse 7
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 4 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Handske manchet stil Rullede
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Længde (metrisk) 29 cm
Produktlinje Solo 999