Få mere at vide
Mapa Professional Solo 998 engangshandske
Beskrivelse
Komfort: Fremragende fingerfærdighed takket være fleksibiliteten i naturlig latex.
Praktisk: Let at tage på og af, beskyttelse tilpasset til kortvarig brug.
Garanteret kvalitet: Silikonefri for at forhindre spor og defekter på metalplader og glas før maling.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE Kategori 3 |
| Kemoterapeutisk vurderet | Nej |
| Kloreret | Nej |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Laboratorie, Industri, Sundhedsvæsen |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Fløde |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Glat |
| Finger Thickness (English) | 7.8 mil |
| Vis mere |