Få mere at vide
Mapa Professional Solo 998 engangshandske
Artikelnummer. 30533545
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30533545 8
30533566 6
30533563 7
30533559 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30533545 Leverandør Mapa Professional Leverandørnr. 34998008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00 DKK
    131.05 DKK / 50 par
    Spare 56.95 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Engangshandsker med optimal fleksibilitet og fingerfærdighed
Komfort: Fremragende fingerfærdighed takket være fleksibiliteten i naturlig latex.
Praktisk: Let at tage på og af, beskyttelse tilpasset til kortvarig brug.
Garanteret kvalitet: Silikonefri for at forhindre spor og defekter på metalplader og glas før maling.
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE Kategori 3
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Kloreret Nej
Accelerator gratis Nej
Applikationer Laboratorie, Industri, Sundhedsvæsen
AQL 1.5
Farve Fløde
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Finger Thickness (English) 7,8 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 mm
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 7,8 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.20 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Latex engangshandsker
Størrelse 8
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 7,8 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Handske manchet stil Rullede
Greb design Småsten præget
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Produktlinje Solo 998