Få mere at vide
Mapa Professional Solo 980 engangshandske
Beskrivelse
Komfort:
- Designet til komfort og fleksibilitet
Produktivitet:
- Småstenede fingerspidser giver bedre greb
Yderligere fordele:
- Leverer pålidelig beskyttelse mod en bred vifte af kemikalier, herunder isopropanol og visse Skydrol™- og Diestone-formuleringer™
Hudbeskyttelse:
- Latexfri for at minimere allergirisici
- Pulverfri for at reducere forurening
- Anbefales til brug i olierede industrielle miljøer
Standarder:
- EN 374 Type B: JKPT
- EN 421:2010
- Egnet til fødevarekontakt (Spisemiddel - Europa)
- Kategori III
- Risikotyper: Flydende, Kemiske, Fødevare
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE Kategori 3 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri, Laboratorie, Sundhedsvæsen |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 7,8 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.20 mm |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |