Få mere at vide
Mapa Professional Solo 980 engangshandske
Artikelnummer. 30533550
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30533550 6
30533556 7
30533548 8
30533554 9
30533562 10
30533557 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30533550 Leverandør Mapa Professional Leverandørnr. 34980456
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tykke nitrilhandsker, der tilbyder både fingerfærdighed og modstand, egnet til forskellige formål.
Komfort:
  • Designet til komfort og fleksibilitet
Produktivitet:
  • Småstenede fingerspidser giver bedre greb
Yderligere fordele:
  • Leverer pålidelig beskyttelse mod en bred vifte af kemikalier, herunder isopropanol og visse Skydrol™- og Diestone-formuleringer™
Hudbeskyttelse:
  • Latexfri for at minimere allergirisici
  • Pulverfri for at reducere forurening
  • Anbefales til brug i olierede industrielle miljøer
Standarder:
  • EN 374 Type B: JKPT
  • EN 421:2010
  • Egnet til fødevarekontakt (Spisemiddel - Europa)
  • Kategori III
  • Risikotyper: Flydende, Kemiske, Fødevare
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE Kategori 3
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri, Laboratorie, Sundhedsvæsen
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 7.8 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 7.8 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.20 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrilhandsker
Størrelse 6
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 7.8 mil
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Handske manchet stil Rullede
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Længde (metrisk) 30 cm
Produktlinje Solo 980