Få mere at vide
Solifenacin Succinate, Mikromol™
Artikelnummer. 17981176
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17981176 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17981176 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1342.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Solifenacin Succinate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Solifenacin succinate
CAS 242478-38-2
Analyt- eller komponentnavne Solifenacin succinate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H26 N2 O2 . C4 H6 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Solifenacin Succinate, (3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl (1S)-1-phenyl-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate hydrogen butanedioate
InChI formel InChI=1S/C23H26N2O2.C4H6O4/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t21-,22-;/m0./s1
SMIL OC(=O)CCC(=O)O.O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N3CCc4ccccc4[C@@H]3c5ccccc5
IUPAC navn [(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl] (1S)-1-phenyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboxylate;butanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 480.55
Mængde 250 mg
Formel vægt 480.226 g/mol