Få mere at vide
Solifenacin N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Solifenacin N-Oxide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26N2O3/c26-23(28-21-16-25(27)14-11-18(21)12-15-25)24-13-10-17-6-4-5-9-20(17)22(24)19-7-2-1-3-8-19/h1-9,18,21-22H,10-16H2/t18?,21-,22-,25?/m0/s1 |
| Formel vægt | 378.1943 |