Få mere at vide
Solifenacin N-Oxide, Mikromol
Beskrivelse
Solifenacin N-Oxide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Solifenacin N-Oxide |
| CAS | 180272-28-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Solifenacin N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C23 H26 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2(1H)-Isoquinolinecarboxylic acid, 3,4-dihydro-1-phenyl-, (3R)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl ester, (1S)-, Solifenacin N1-oxide, Solifenacin Succinate Impurity I, Solifenacin Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26N2O3/c26-23(28-21-16-25(27)14-11-18(21)12-15-25)24-13-10-17-6-4-5-9-20(17)22(24)19-7-2-1-3-8-19/h1-9,18,21-22H,10-16H2/t18?,21-,22-,25?/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | [O-][N+]12CCC(CC1)[C@H](C2)OC(=O)N3CCc4ccccc4[C@@H]3c5ccccc5 |
| Vis mere |