Få mere at vide
Solifenacin, MedChemExpress
Beskrivelse
Solifenacin (YM905 free base) is a novel muscarinic receptor antagonist with pKis of 7.6, 6.9 and 8.0 for M1, M2 and M3 receptors, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Solifenacin |
| CAS | 242478-37-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H26N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | YM905 free base |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (137.95 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C(O[C@@]1([H])C[N@]2CC[C@@H]1CC2)N3CCC4=CC=CC=C4[C@@H]3C5=CC=CC=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.46 |
| Vis mere |