Få mere at vide
Solifenacin-d5 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Solifenacin-d5 Hydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26N2O2.ClH/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1H/t21-,22-;/m0./s1/i1D,2D,3D,7D,8D; |
| Formel vægt | 403.2075 |