Få mere at vide
AMPri™ SolidSafety ChemN Special Nitril Handsker
Beskrivelse
- Kategori III
- Medicinsk udstyr Klasse I
- Fødevarekvalitet
- Kemisk og fysisk resistens
- Dokumenteret resistens over for mikroorganismer
- Silikonefri
- Blød, behagelig pasform, komfort til at bære
- Være godt greb, selv hvis det bruges i fugtige eller våde omgivelser
- Ikke-steril
- Pulverfri
- Farve: grøn
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420, EN 455, EN 374/Type B (JKPT), Fødevarekvalitet i henhold til forordning (EU) 1935/2004, PPE Kategori III, Medicinsk udstyr Klasse I i henhold til forordning (EU) 2016/745 |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Grøn |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Powder Free |
| Størrelse | X-Large |
| Længde (metrisk) | 240 mm |