Få mere at vide
AMPri™ SolidSafety ChemN Special Nitril Handsker
Artikelnummer. 16637405
Skift visning
Størrelse:
Større
X-Large
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16637405 Større
16667405 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16637405 Leverandør AMPri™ Leverandørnr. 81303L
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
SolidSafety ChemN Special Nitrile Beskyttelseshandsker er silikonefri og lavet af en speciel polymer, der giver god kemisk og fysisk resistens, samt dokumenteret resistens over for mikroorganismer.
  • Kategori III
  • Medicinsk udstyr Klasse I
  • Fødevarekvalitet
  • Kemisk og fysisk resistens
  • Dokumenteret resistens over for mikroorganismer
  • Silikonefri
  • Blød, behagelig pasform, bærekomfort
  • Vera godt greb, selvom det bruges i fugtige eller våde omgivelser
  • Ikke-steril
  • Pulverfri
  • Farve: grøn
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420, EN 455, EN 374/Type B (JKPT), Fødevarekvalitet i henhold til forordning (EU) 1935/2004, PPE Kategori III, Medicinsk udstyr Klasse I i henhold til forordning (EU) 2016/745
AQL 0.65
Farve Grøn
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse Større
Længde (metrisk) 240 mm