Få mere at vide
Fisherbrand™ Solid PTFE rørestang
Artikelnummer. 16255861 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
300 mm
Artikelnummer. 16255861
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemisk resistent, inert og lækagefri
  • Kemisk resistent, inert og lækagefri
  • Brug op til 280 °C (540 °F)
Tekniske data
Oversigt Brug op til 280 °C (540 °F)
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale PTFE