Få mere at vide
Cowie Technology™ Solid PTFE rørestang
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Oversigt | Solid PTFE |
| Til brug med (applikation) | Blanding af forskellige kemikalier |
| Vægt (metrisk) | 15g |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Mængde | 2/Pk. |