Få mere at vide
Fisherbrand™ Solid PTFE rørestang
Artikelnummer. 16245861 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
250 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 16245861
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Oversigt Solid PTFE
Til brug med (applikation) Blanding af forskellige kemikalier
Vægt (metrisk) 25g
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Mængde 2/Pk.