Få mere at vide
Sonics Materials™ Solid sonde
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Amplitude | 114μ m |
| Produkttype | Øvre glideleje |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Længde (metrisk) | 139 mm |
| Intensitet | Høj |
| Emballagemængde | 1 stk. |