Få mere at vide
Sonics Materials™ Solid sonde
Artikelnummer. 10569602
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10569602
Brand: Sonics Materials™ 6300219
Kun null tilbage
Tekniske data
Amplitude 114μ m
Produkttype Øvre glideleje
Diameter (metrisk) 13 mm
Længde (metrisk) 139 mm
Intensitet Høj
Emballagemængde 1 stk.